Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 170,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
3,3′-Diaminobenzidin -tetrahydrochlorid Hydrat, ISOPAC®
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
color
off-white to faint red, to beige
mp
280 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ISOPAC® | description for spectrophotometric det. of Se, ≥97.5% | description ≥96% | description tablet, 10 mg substrate per tablet |
| color off-white to faint red, to beige | color - | color white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form - | form powder, crystals or chunks | form tablet |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles) |
| assay ≥96% (TLC) | assay ≥97.5% | assay ≥96% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidin -tetrahydrochlorid Hydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
868272-85-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?