Fortfahren mit
ERMFA415
Charpy Prüflinge (Schlagfestigkeit)
ERM®, certified reference material, 160 J
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
Set mit 5 Stück
Analysis Note
For more information please see:
ERMFA415
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMFA016ERMFA013ERMFA015
description
ERM®, certified reference material, 160 J
description
ERM®, certified reference material, 120 J
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
certified by the BSC, ERM®
agency
certified by the BSC, ERM®
agency
ERM®, certified by the BSC
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)