Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
General description
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description NIST® SRM® 2139 | description NIST SRM 1740 | description NIST® SRM® 2432, 10V - 2Fe - 3Al | description NIST® SRM® 648, 5Al - 2Sn - 2Zr - 4Cr - 4Mo |
| manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| packaging pkg of 100 g | packaging pkg of disk | packaging pkg of 50 g | packaging pkg of 50 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zink-Aluminium-Legierung
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?