Fortfahren mit
PHL83286
Icarisid II
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Baohuosid I, Icariin II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)OC)c(c(cc3O)O)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1
InChI key
NGMYNFJANBHLKA-LVKFHIPRSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3174PHL83316
Icarisid II phyproof® Reference Substance
PHL83286
Icarisid II
Icarisid I phyproof® Reference Substance
PHL83316
Icarisid I
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Icarisid II
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)