Fortfahren mit
SML3174
Icarisid II
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Baohuosid I, Icariin II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.52
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 67,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -101 to -129°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)OC)c(c(cc3O)O)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1
InChI key
NGMYNFJANBHLKA-LVKFHIPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Icariside II (Baohuoside-I) is a flavonoid with cytoprotective, neuroprotective, antiproliferative, and erectile function properties.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83286415456
Icarisid II phyproof® Reference Substance
PHL83286
Icarisid II
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
form
powder
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Icarisid II
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)