Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
quetiapine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format single component solution | format neat |
| grade certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| agency (Not traceable to any primary pharmacopeia standard) | agency USP |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 1 mg/mL in methanol | concentration - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?