Fortfahren mit
SMB01331
Dopamine 4-sulfate
Synonym(e):
3-Hydroxytyramine-4-O-sulfate, Dopamine 4-O-sulfate, Dopamine sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
composition
[4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid
concentration
≤100%
color
white to beige
mp
265—270.5 °C
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])Oc1c(cc(cc1)CC[N+H3])O
InChI
1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
InChI key
DEKNNWJXAQTLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dopamine 4-sulfate is a major circulating plasma metabolite and urinary metabolite of dopamine formed by cytosolic sulfotransferase 1A3 (SULT1A3) from both exogenous and endogenous dopamine. Dopamine 4-sulfate has been shown to bind to the GABA receptor, but not to D1 or D2 dopamine receptors. Dopamine 4-sulfate is 10 times more abundant than isomeric dopamine 3-sulfate and is considered a potential biomarker for banana and other fruits consumption.
Application
Metabolomics research
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2960000BP46843658
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
mp
265—270.5 °C
mp
248-250 °C (lit.)
mp
248-250 °C (lit.)
mp
248-250 °C (lit.)
composition
[4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid
composition
-
composition
-
composition
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)