Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
reaction suitability
reaction type: Alcohol Protection
manufacturer/tradename
SynpleChem
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Scale: up to 0.5 mmol
Compatible protecting groups: TBS, TES, TIPS (primary or secondary alcohols)
Cartridge contents:
- pTsOH•H2O (for deprotection)
- Silica supported triethylamine (for purification)
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings – pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user’s own reaction development and optimization
- Easy to use – protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety – all chemicals are contained in the system, minimizing the user’s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system – simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C – 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Other Notes
Legal Information
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6192-52-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?