Merck
360457
Acetonitril
≥99.5%, ACS reagent
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031501
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Grade:
ACS reagent
Assay:
≥99.5%
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, ACS reagent, ≥99.5%
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
SMILES string
CC#N
grade
ACS reagent
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
evapn. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
Quality Level
Application
Acetonitril kann als Lösungsmittel für folgende Anwendungen eingesetzt werden:      
  • Festphasen-Peptidsynthese     
  • Sialylierungsreaktionen      
  • Synthese von Kupfer-Nanopartikeln durch Reduktion von Kupfernitratsalz mit NaBH4. Während der Herstellung wirkt ACN als schützendes Lösungsmittel,das die Oxidation der Nanopartikel verhindert.      
  • Herstellung von Diarylseleniden durch Cu-katalysierte Kupplungsreaktion zwischen Aryliodiden und Diphenyldiselenid. In diesem Prozess fungiert ACN auch als Ligand für den Kupferkatalysator, wodurch sich die katalytische Aktivität erhöht.
Features and Benefits
ACS-Lösungsmittel erfüllen oder übertreffen die hohen Standards der American Chemical Society (ACS) mit Prüfspezifikationen, die speziell für jede Verbindung sind. Gemäß der American Chemical Society gibt die ACS-Reagensqualität an, dass es ein Stoff mit ausreichender Reinheit ist, um in den meisten chemischen Analysen oder Reaktionen eingesetzt zu werden.
General description
Acetonitril (MeCN, ACN) ist ein aliphatisches Nitril, das häufig als Reaktionslösungsmittel und als Zwischenprodukt in organischen Synthesen eingesetzt wird. MeCN wird als Lösungsmittel der mobilen Phase in vielen chromatografischen Verfahren eingesetzt, da es eine geringe Viskosität und hohe Elutionskraft aufweist und außerdem in Wasser mischbar ist.
Our premium ACS solvents are ideal for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning. They meet or exceed the rigorous standards of the American Chemical Society (ACS), ensuring high-quality results for your research needs.
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations
Lilly Schwieler et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 40(2), 126-133 (2014-12-03)
Accumulating evidence indicates that schizophrenia is associated with brain immune activation. While a number of reports suggest increased cytokine levels in patients with schizophrenia, many of these studies have been limited by their focus on peripheral cytokines or confounded by