Fortfahren mit
05616
3-Dehydroshikimisäure
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
(4S,5R)-(−)-4,5-Dihydroxy-3-oxo-1-cyclohexen-1-carbonsäure, 5-Dehydroshikimisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.14
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
SLWWJZMPHJJOPH-PHDIDXHHSA-N
Application
3-Dehydroshikimic acid is a biochemical intermediate from D-glucose in the synthesis of pro-catechuic acid. 3-Dehydroshikimic acid has been used in a study to describe the synthesis of catechuic acid (1) and ethyl 2,4,5-trihydroxybenzoate (2) from D-glucose-derived β-ketoester. 3-Dehydroshikimic acid has also been used in studies to evaluate the shikimate biosynthetic pathway, in order to develop nontoxic antimicrobial agents, herbicides, and antiparasite drugs.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the shikimate pathway with a chromophore suitable for continuous spectrophotometric assay. Precursor of aromatic metabolites in microorganisms.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S537569686PHR3878
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥99%
description
analytical standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
98.0-102.0% (T)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]/D -180.0±5.0°, c = 4 in H2O
optical activity
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)