Fortfahren mit
10839
L-(+)-Arabinose
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
Aldehydo-L-arabinose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +104.0±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying
color
white
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155-159 °C, 160-163 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
L-Arabinose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize pentose sugar isomerase(s). L-Arabinose is used in the bioproduction of L-ribose.
Biochem/physiol Actions
L-Arabinose ist das natürlich vorkommende Isomer und ist ein Bestandteil von pflanzlichen Polysacchariden. Die meisten Bakterien enthalten ein induzierbares Arabinose Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, mithilfe derer L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle der mikorbiellen Kultur ausreicht.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W325512A3256A91906
description
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
description
natural sourced
description
≥99% (GC)
description
98%
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Arabinose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)