Fortfahren mit
A3256
L-(+)-Arabinose
≥99% (GC)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
(+)-Arabinose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 880,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
€ 77,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°°(lit.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable, microbiological culture: suitable
color
white to off-white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
General description
L-(+)-Arabinose, ein Zucker mit fünf Kohlenstoffen, der in der Natur weit verbreitet ist, spielt eine entscheidende Rolle in der biochemischen Forschung, insbesondere in der Mikrobiologie und der Biomedizin. In der Kultur von Mikroorganismen dient es als einzige Kohlenstoffquelle für verschiedene Bakterien, da viele Bakterien ein induzierbares Arabinose-Operon enthalten, wodurch sie L-Arabinose als primäre Kohlenstoffquelle nutzen können. Aufgrund dieser Eigenschaft ist Arabinose in mikrobiologischen Tests unverzichtbar, so zum Beispiel im Arabinose-Test, bei dem die Fähigkeit eines Mikroorganismus zur Fermentierung von Arabinose untersucht wird.Über die Mikrobiologie hinaus hat L-Arabinose aufgrund ihres Potenzials bei der Arzneimittelabgabe und der Erforschung von Stoffwechselstörungen, insbesondere bei der Behandlung von Erkrankungen wie Diabetes, in der biomedizinischen Industrie an Bedeutung gewonnen. Dieser natürliche Zucker könnte bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels eine Rolle spielen und verfügt über antimikrobielle Eigenschaften, wodurch er Gegenstand von Untersuchungen zur Abwehr bakterieller Infektionen ist. Darüber hinaus wird L-Arabinose in Proteinexpressionsstudien verwendet und dient als 1-Weg-Schalter zur Regulierung der Genexpression.
Application
L-Arabinose wird eingesetzt
  • zur Induktion und Regulierung der Expression bestimmter Gene oder Proteine in Bakterienstämmen
L-Arabinose kann als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Pentosezucker-Isomerase(n) und zur Bioproduktion von L-Ribose verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
L-Arabinose ist das natürlich vorkommende Isomer und ist ein Bestandteil von pflanzlichen Polysacchariden. Die meisten Bakterien enthalten ein induzierbares Arabinose Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, mithilfe derer L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle der mikorbiellen Kultur ausreicht.
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in de Bereichen Biochemie und Zellkultur
  • Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W32551210839W325501
description
≥99% (GC)
description
natural sourced
description
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
description
99%
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
99%
technique(s)
ion chromatography: suitable, flow cytometry: suitable, gas chromatography (GC): suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
suitability
suitable for microtiter plates, suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Arabinose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review