Fortfahren mit
137257
MES Natriumsalz
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
3765682
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin and microbial, tested
pH
5.5-6.7
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Application
MES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.MES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations both upstream and downstream and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins and blood components.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5057M3058
description
EMPROVE® EVOLVE
description
BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
form
powder
form
crystalline
form
crystalline powder
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology, suitable for component for culture media
technique(s)
pH adjustment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
5.5-6.7
pH
8.9-10.1 (1% in water)
pH
-
impurities
Endotoxin and microbial, tested
impurities
-
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung