Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.340,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
components
L-glutamine: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL CD HEK293 Viral Vector Medium is part of the VirusExpress® LentiviralProduction Platform and the medium of choice for VirusExpress 293T LentiviralProduction Cells (VP001).
- The medium is also suitable as a standalone solution for other HEK293 and HEK293T cell lines for AAV and lentiviral manufacturing.
- EX-CELL CD HEK293 Viral Vector Medium has been formulated tosupport high suspension cell densities with minimal clumping, high transienttransfection efficiency when used with PEI, and high viral titers in shakeflask and stirred tank bioreactor formats
- The following white paper demonstrates the use of oneof the prototype media formulations in developing a scalable, transienttransfection-based suspension process for lentiviral vector production usingthe VirusExpress 293T Lentiviral Production cells:
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemically defined, animal component-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Chemically defined, animal component-free, dry powder, suitable (for cell culture) | description Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description - |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) - |
| form liquid | form dry powder | form dry powder | form - |
| components L-glutamine: no | components - | components - | components - |
| product line EX-CELL® | product line - | product line EX-CELL® | product line - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in liquid nitrogen |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung