Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,90 |
Über diesen Artikel
€ 32,90
Produktname
Nα-Methyl-L-ornithin -monohydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composition
carbon, 38.7-40.2% , nitrogen, 14.9-15.7%
SMILES string
Cl.CN[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8-5(6(9)10)3-2-4-7;/h5,8H,2-4,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
OUPNMQRLBAANLP-JEDNCBNOSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BioXtra, ≥99% |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| optical activity [α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| composition nitrogen, 14.9-15.7% , carbon, 38.7-40.2% | composition - | composition - | composition - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?