Fortfahren mit
20966
Cäsiumchlorid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
CsCl, cesium monochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 869,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CsCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
€ 324,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Cesium chloride (CsCl) can be used for the preparation of electrically conducting glasses. It can also be used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Other Notes
Cesium chloride gradient centrifugation for phage purification; Isolation of satellite DNA; RNA purification; Buoyant density of DNA - Hoechst 33258 complexes in CsCl gradients
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumchlorid
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)