Fortfahren mit
20989
Cäsiumfluorid
BioUltra, ≥99.0% (F)
Synonym(e):
NSC 84270
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CsF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.90
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-487-3
MDL number:
Assay:
≥99.0% (F)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (F)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% total nitrogen (N)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.5-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
682 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Application
Reaktant für:
  • Herstellung der Bausteine für die Synthese von Fluorallyl-Verbindungen
  • Synthese von Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
  • Nucleophile Fluorierung von Alkinyliodonium‐Salzen zur Bildung von Fluorvinyl-Verbindungen
  • Nukleophile aromatische Substitutionsreaktionen (SNAr)
Wurde in der erfolgreichen Synthese einer Dion-Jacobson-Phase der Einkristallstruktur CsLaTa2O7 verwendet, die in der Photokatalyse und Superleitfähigkeit zur Anwendung kommt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
28934528934520990
description
BioUltra, ≥99.0% (F)
description
99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
purum p.a., ≥98.0%
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (F)
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
purum p.a.
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (F)
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
purum p.a.
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumfluorid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)