Fortfahren mit
21108
Calciumchlorid Hexahydrat
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Synonym(e):
CaCl2, Calcium chloride, Calcium dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.08
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
form
solid
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
30 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.018, λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von Hybrid-Polymer-Salogelen zur Verkapselung von Salzhydraten wie Calciumchlorid-Hexahydrat für Anwendungen der thermischen Energiespeicherung. Die Studie unterstreicht das Potenzial dieser Materialien für die reversible Energiespeicherung sowie die mögliche Verbesserung deren Effizienz und Nachhaltigkeit (Rajagopalan et al., 2024).
Disclaimer
kann bei Temperaturen >28°C flüssig vorliegen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442909442909902179
description
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
description
≥95%
description
≥95%
description
anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥93%
form
solid
form
solid
form
solid
form
granular
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥93%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
granular
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥93%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Hexahydrat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7774-34-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)