Fortfahren mit
211-GS
Endothelial Cell Growth Supplement (15ml)
Synonym(e):
Primary Cell Culture Media Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
15 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
€ 79,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Human endothelial cell growth supplement is added to the basal medium to create growth medium. The complete growth medium (equivalent to Cat# 211-500) is optimized and best-suited for angiogenesis and other physiological studies.
Application
Endothelial Cell Growth Supplement (15ml) has been used as a supplement for culturing:
  • human type II alveolar cells
  • human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)
  • human pulmonary artery endothelial cells (HPAECs)
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
213GSB211GSR211GS
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. For HUVEC culture Should I add 15 ml of supplement directly to 500 ml of medium? Or Should I remove 15 ml of medium (from the original bottle) and replace this 15 ml with 15 ml of supplement?
    1 answer
    1. Complete Endothelial Cell Growth Medium is prepared by adding 15 mL of Growth Medium Supplements to 485 mL of Basal Medium.
      Helpful?
  2. Hello, could you share the concentration of this item ?
    1 answer
    1. The specific formulation for this growth supplement is considered proprietary, however, it does contain the following components:
      rhEGF
      hydrocortisone
      heparin
      FBS
      pen-strep
      amphotericin B