Fortfahren mit
30079
Alcalase® CLEA
≥5 U/g
Synonym(e):
Protease aus Bacillus licheniformis, cross-linked enzyme aggregate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
specific activity
≥5 U/g
storage temp.
2-8°C
General description
Alcalase®, the commercial form of subtilisin, is obtained from Bacillus licheniformis. It is an endopeptidase produced through submerged fermentation. It is mainly used as a detergent additive. Alcalase has an esterase activity for peptide and amino acid esters.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, welche 1 μmol folin-positive Aminosäuren und Peptide (berechnet als Tyrosin) pro Minute bei pH 8.0 und 37°C freisetzt (Casein als Substrat)
Legal Information
Alcalase is a registered trademark of Novozymes Corp.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)