Fortfahren mit
33501
Ethyldiazoacetat
purum
Synonym(e):
DAAE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
N=N=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
EC Number:
210-810-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107654
MDL number:
grade
purum
impurities
≤10% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.46
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the cyclopropanation of olefins
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)