Fortfahren mit
42945
(−)-Hydroxymatairesinol, Epimerenmischung
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
(3R,4R)-Dihydro-4-[hydroxy-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-methyl]-2(3H)-furanon, 7-Hydroxymatairesinol-7-allo-Hydroxymatairesinol-Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥90% (HPLC)
SMILES string
COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@H]2C(O)c3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C20H22O7/c1-25-16-8-11(3-5-14(16)21)7-13-10-27-20(24)18(13)19(23)12-4-6-15(22)17(9-12)26-2/h3-6,8-9,13,18-19,21-23H,7,10H2,1-2H3/t13-,18+,19?/m0/s1
InChI key
ZZSOKNNVDKKSDE-HDOPWBOFSA-N
Application
This product is an epimeric mixture of hydroxymatairesinol, a plant phytoestrogen, which may be used to study its proestrogenic, antioxidant and chemopreventative properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)