Fortfahren mit
43781
(Lauryl-dimethyl-ammonio)-acetat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(Dodecyldimethylammonio)-acetat, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-glycin, Laurylbetain, Lauryldimethylbetain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H33NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.44
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-669-5
Beilstein/REAXYS Number:
3670807
MDL number:
eCl@ss:
32150312
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
271.44 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
conductivity
≤10 μS/cm (1% (w/v) in water)
λ
1 % (w/v) in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)