Fortfahren mit
44066
D-Sphingosin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecen-1,3-diol, 4-Sphingenin, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecen-1,3-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-651-3
Beilstein/REAXYS Number:
1727294
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Biochem/physiol Actions
Ein Bestandteil von Zellmembranen. Vorstufe von Ceramid. Selektiver Inhibitor von Proteinkinase C, der aber nicht Proteinkinase A oder Myosin-leichte-Ketten-Kinase hemmt. Inhibitor von Calmodulin-abhängigen Enzymen.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)