Fortfahren mit
44687
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-ribofuranosid
≥98.0% (HPLC), powder
Synonym(e):
X β-D-ribofuranosid, X-ribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
€ 72,33
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13BrClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.60
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 72,33
Listenpreis€ 85,10Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-ribofuranosid, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H13BrClNO5/c14-5-1-2-6-9(10(5)15)7(3-16-6)20-13-12(19)11(18)8(4-17)21-13/h1-3,8,11-13,16-19H,4H2/t8-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
RYLVNYDICPAOQR-HUXSOILUSA-N
Application
Evaluation of novel beta-ribosidase substrates for the differentiation of Gram-negative bacteria
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Supplied by Glycosynth Limited, U.S. Patent No. 7,323,488, European Patent Nos. 1436411 and 1438424, for use only in internal research conducted by the purchaser. No rights under the aforementioned patents are conveyed which permit the resale, transfer, or use for purposes other than research. Rights under the aforementioned patents, for purposes other than internal research, may be obtained by contacting Glycosynth Limited.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
159018159026D1916
description
≥98.0% (HPLC)
description
98%
description
98%
description
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
optical activity
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)