Fortfahren mit
46100
Carbazol
VETRANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-696-0
Beilstein/REAXYS Number:
3956
MDL number:
€ 49,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
400 mmHg ( 323 °C)
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
application(s)
clinical
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5132109670276457
Carbazol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46100
Carbazol
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥95% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
application(s)
clinical
environmental
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
pharmaceutical
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbazol
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)