Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% (TLC) | description ≥98% | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility 4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow | solubility 4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 278 °C (dec.) (lit.) | mp 278 °C (dec.) (lit.) | mp 236 - 237 °C ( (457 - 459 °F)) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluororotsäure Hydrat
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?