Fortfahren mit
51309
TRIS-Borat-EDTA-Pufferkonzentrat, langfristig
for Northern and Southern blotting, solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
phosphatases, none detected, proteases, none detected, DNases, none detected, RNases, none detected
storage temp.
room temp
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Preparation Note
The TBE 10x concentrate contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9329067996
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
impurities
RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
proteases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)