Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 825,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-802-3
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32150313
Specific activity:
~25 U/mg
Biological source:
Aspergillus niger
€ 243,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~25 U/mg
color
brown-gray
storage temp.
2-8°C
General description
Inulinasen sind in Exoinulinasen und Endoinulinasen unterteilt.
Application
Inulinase aus Aspergillus niger wurde als Glycosidhydrolase (GH) zum Untersuchen ihres Potenzials zum Dispergieren von Bakterien (P. aeruginosa und S. aureus) aus mikrobiellen Biofilmen mit einem polymikrobiellen Well-Mikrotiterplatten-Modell eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Inulinase hydrolysiert Inulin zu Oligosacchariden und setzt Fructose frei. Sie spaltet auch die terminalen Fructoseeinheiten in Saccharose und Raffinose.
Inulinase wird in Sirup mit hohem Fructosegehalt für therapeutische Anwendungen eingesetzt. Inulinase weist Berichten zufolge eine hohe Aktivität gegenüber Saccharose auf.
Other Notes
1 Einheit (U) entspricht der Menge an Enzym, die bei einem pH-Wert von 4,1 und 37 °C pro Minute 1 μmol reduzierenden Zucker (gemessen als Fruktose) aus Inulin freisetzt
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description lyophilized, powder, brown-gray, ~25 U/mg | description ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein |
| biological source Aspergillus niger | biological source Aspergillus niger |
| specific activity ~25 U/mg | specific activity ≥4,000 units/mg protein |
| form powder | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| color brown-gray | color - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?