Fortfahren mit
61028
Genapol® C-100
Synonym(e):
Alkohole, Kokos-, ethoxyliert, Coceth-10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
description
non-ionic
mol wt
Mw 627
CMC
0.075
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Other Notes
Hauptbestandteil: Polyoxyethylen(10)-dodecylether
Legal Information
Genapol is a registered trademark of Clariant GmbH
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)