Fortfahren mit
72713
L-3-Amino-isobuttersäure
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
(+)-β-Amino-isobuttersäure, (2S)-3-Amino-2-methyl-propansäure, (S)-β2-Homoalanin, (S)-3-Amino-2-methyl-propionsäure, L-α-Methyl-β-alanin, S-BAIBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
SMILES string
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)