Fortfahren mit
72779
Triclosan
97.0-103.0% (active substance, GC)
Synonym(e):
Triclosan, 5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)-phenol, Irgasan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7Cl3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.54
UNSPSC Code:
12352132
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-182-2
Beilstein/REAXYS Number:
2057142
MDL number:
eCl@ss:
32160703
€ 33,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (active substance, GC)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% Water (Karl Fischer)
color
white
mp
55-59 °C
solubility
1 M NaOH: 5% at 25 °C, faintly turbid to clear (colorless solution)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: diphenyl ether derivative
Application
A component of cefsulodin-irgasan-novobiocin selection medium for Yersinia, a human pathogen that may contaminate animal-source food products. Because of its low antigenicity, irgasan is also a component of many antibacterial consumer products.
Biochem/physiol Actions
Irgasan is a broad spectrum antimicrobial agent. It is an inhibitor of the enoyl-ACP (acyl-carrier protein) reductase component of type II fatty acid synthase (FAS-II) in bacteria and Plasmodium. It also inhibits mammalian fatty acid synthase (FASN), and may have anticarcinogenic activity.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR13381682206
Triclosan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1682206
Triclosan
description
97.0-103.0% (active substance, GC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
97.0-103.0% (active substance, GC)
assay
-
assay
-
solubility
1 M NaOH: 5% at 25 °C, faintly turbid to clear (colorless solution)
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triclosan
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3380-34-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is Product 72779, Irgasan, soluble in?
    1 answer
    1. Per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th edition, Entry# 9790, Irgasan is not soluble in water, but it is readily soluble in alkaline solutions and many organic solvents.
      Helpful?
  5. What are other names besides Irgasan that Product 72779 may be referred to?
    1 answer
    1. Irgasan may also be referred to as Triclosan and 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review