Fortfahren mit
78832
D-Sedoheptulose-7-phosphat Lithiumsalz
≥90% (TLC)
Synonym(e):
D-altro-Heptulose-7-phosphate Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 749,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15O10P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO)(O)O
InChI
1S/C7H15O10P/c8-1-3(9)5(11)7(13)6(12)4(10)2-17-18(14,15)16/h4-8,10-13H,1-2H2,(H2,14,15,16)/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChI key
JDTUMPKOJBQPKX-GBNDHIKLSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Sedoheptulose-7-phosphat ist ein Metabolit von einer Reihe von Wegen, z. B. ein Zwischenprodukt des Pentosephosphatwegs und der Kohlenstofffixierung in fotosynthetischen Organismen.
D-Sedoheptulose ist ein Zwischenprodukt des Pentosephosphatwegs (PPP). D-Sedoheptulose-7-phosphat ist an der Erzeugung von NADPH und der Bildung von Riboseresten der Nukleotidsynthese beteiligt. Die Sedoheptulose-7-phosphatase-Spiegel können bei Individuen mit Defekten der Transaldolase (TALSDO1) erhöht sein.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R9875M3655A2013
description
≥90% (TLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to faint yellow
color
white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)