Fortfahren mit
80074
Ammoniumsulfat 0.17M – Natriumcacodylat pH 6.5; 0.085M – Polyethylenglykol 8000 25.5% (w/v) – Glycerin 15% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 15/Kit-Nr. 75403
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.10 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
124-65-2 + 7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)