Fortfahren mit
806552
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.4
General description
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) ist eine Pufferlösung für die biologische Forschung. Es handelt sich um eine wasserbasierte Salzlösung, die Natriumphosphat und Natriumchlorid sowie, in manchen Formulierungen, Kaliumchlorid und Kaliumphosphat enthält. Die Osmolalität und die Ionenkonzentrationen der Lösungen entsprechen den Bedingungen im menschlichen Körper (isoton) und sind für die meisten Zellen nicht toxisch.
Application
Anwendungsgebiete von phosphatgepufferter Kochsalzlösung:
  • Als Reagenz zur Isolierung von menschlichen endometrialen Stammzellen/Stromazellen (hEnSCs) aus dem Endometrium oder Menstruationsblut
  • Wird auch zum Waschen von Zellen während der Immunfluoreszenzfärbung verwendet
  • Als Lösungsmittel für die oral verabreichte Glukose im Glukosetoleranztest (GTT)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4474P2272P4244
description
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
pH
7.4
pH
7.4
pH
7.2
pH
7.2 (25 °C)
impurities
Endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
impurities
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)