Fortfahren mit
82348
Lithiumsulfat -Lösung
BioUltra, 2 M in H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Li2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.94
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
38100101
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
grade
reagent grade
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
2 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-9.0 (25 °C, 2 M in H2O)
density
1.168 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
2 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.08, λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)