Fortfahren mit
82884
Aldehyddehydrogenase aus Backhefe
≥1 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 738,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-846-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥1 U/mg
€ 252,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals, powder, solid
specific activity
≥1 U/mg
storage temp.
−20°C
General description
Die Familie der Aldehyddehydrogenase (ALDH) umfasst beim Menschen 19 Gene. Sie kommt im Kern, Zytosol, Mitochondrium und endoplasmatischen Retikulum der Zelle vor.
Application
Aldehyddehydrogenase aus Bäcker′hefe wurde verwendet, um die Aktivität von Aldehyddehydrogenase mittels Tottmar′-Methode zu messen, um die Veränderung des Nicotinamidadenindinukleotid(NADH)-Spiegels in einer Serumprobe zu bestimmen. Es wird ebenfalls für den Pyruvatdecarboxylase-Assay verwendet.
Biochem/physiol Actions
Aldehyddehydrogenase (ALDH) ist eines der wichtigen Enzyme, die am nicht-P450-Aldehydreduktionsenzymsystem beteiligt sind. Es schützt die Zelle vor den Auswirkungen von toxischen Substanzen. Die Expression von ALDH steigt mit der Schwere von Lungenkrebs. ALDH verringert das Ausmaß kardialer Ischämie, die aufgrund von Myokardinfarkten oder nach Herzoperationen auftritt. Eine Mutation dieses Gens löst das Sjögren-Larsson-Syndrom, eine autosomale Erkrankung, aus.
Aldehyddehydrogenase katalysiert die Oxidation von Aldehyden zu Carbonsäuren.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
1 U entspricht der Menge an Enzym, die pro Minute bei einem pH-Wert von 8,0 und bei 25 °C 1 μmol Acetaldehyd (Kat.-Nr. 00070) zu Essigsäure oxidiert.
Dieses Produkt ist ein für Forschungszwecke geeignetes Enzym. Produkte in Forschungsqualität sind nicht für den menschlichen oder tierischen Verzehr bestimmt. Alle unsere Produkte sind für Forschungszwecke geeignet, sofern auf der Seite mit den Produktdetails nichts anderes angegeben ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6338126925G6378
description
≥1 U/mg
description
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
description
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
description
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥1 U/mg
specific activity
≥2.0 units/mg protein
specific activity
≥19 units/mg protein
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
solid, crystals, powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the grade of this enzyme?
    1 answer
    1. This product is a research grade enzyme. Research grade products are not intended for human or animal consumption. All of our products are research grade unless otherwise specified on the product detail page.