Fortfahren mit
86329
Taurin
≥99.5% (T), suitable for UHPLC, BioUltra
Synonym(e):
2-Aminoethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-483-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751215
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Taurin, BioUltra, ≥99.5% (T)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
UHPLC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
color
colorless to white
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.006, λ: 280 nm Amax: 0.005
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
application(s)
cell analysis
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren.
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren. Bedingt essentielle sulfonierte Aminosäure, die in manchen Zellen die Apoptose moduliert; spielt eine Rolle in zahlreichen Stoffwechselvorgängen; ist ein Produkt des Methionin- und Cysteinstoffwechsels
Other Notes
Biologische Rolle von Taurin; Bestandteil des NCTC-Mediums
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W381306T06251643361
Taurin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643361
Taurin
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
≥98%, FG
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
-
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
200
Quality Level
-
color
colorless to white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)