Fortfahren mit
89951
Fluoreszierender IEF-Marker pI 7.2 -Lösung
1 mg/mL in 4 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 7.2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 196,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
Mw 300.36 g/mol
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Preparation Note
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
899527573489478
description
1 mg/mL in 4 mM HCl
description
1 mg/mL in 10 mM HCl
description
3 mg/mL in H2O
description
2 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
3 mg/mL in H2O
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mw 300.36 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
Mw 307.34 g/mol
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zielorgane
Respiratory system
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)