Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 184,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 729,00 |
Über diesen Artikel
€ 184,00
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in H2O
input
general use sample(s)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description ≥96% (TLC), powder | description ≥97% (TLC), powder | description 98% |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥96% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay 98% |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| optical activity [α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]22/D −18°, c = 10 in 6 M HCl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nα-Tosyl-L-lysin-chlormethylketon -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?