Fortfahren mit
91957
Methylphosphonsäure Mononatriumsalz
99.0-101.0% (T)
Synonym(e):
Methanphosphonsäure Mononatriumsalz, Mononatriummethylphosphonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 313,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4O3PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
99.0-101.0% (T)
Form:
crystals
Solubility:
water: 3.54 g/30 mL, colorless
€ 81,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
concentration
18.5-20.5% Na
loss
≤2.0% loss on drying
input
general use sample(s)
pH
4.5-5.1
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.07
suitability
no residue for filter test
SMILES string
O=P(C)(O[Na])O
InChI
1S/CH5O3P.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
CZVWTNTXBUVAFR-UHFFFAOYSA-M
Application
Buffer component for ERLIC technique for Phosphoproteome analysis and inhibitor of protein phosphatases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40941
description
99.0-101.0% (T)
description
99.0-101.0% (T)
form
crystals
form
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
99.0-101.0% (T)
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
4.5-5.1
pH
0.9-1.4
cation traces
Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)