Fortfahren mit
93015
TRIS Glycin-Puffer -Lösung
BioReagent, Molecular Biology, 10x concentrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 558,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-791-2
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32129211
€ 558,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
liquid
quality
10x concentrate
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.6±0.2
density
1.06 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Physical form
0.25 M TRIS, 1.92 M Glycin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
933215130901697
description
BioReagent, Molecular Biology, 10x concentrate
description
BioUltra, 10× concentrate
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
40% in H2O
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
product line
BioUltra
product line
BioReagent
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pH
8.6±0.2
pH
8.5-8.7
pH
-
pH
-
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRIS Glycin-Puffer -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)