Fortfahren mit
93219
β-Nicotinamidadenin-dinucleotidphosphat-2′-Phosphat, reduziert Tetranatriumsalz
ampule, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
β-NADPH, 2′-NADPH Hydrat, Coenzym II reduziert Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamidadenin-dinucleotidphosphat Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
quality
ampule
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
NADPH ist ein Elektronenspender und Cofaktor vieler Redox-Enzyme, einschließlich Stickoxid-Synthetase.
Other Notes
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7505NADPHROAPO456787553
NADPH powder, =97% (dry weight)
Roche
NADPHRO
NADPH
description
ampule, ≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
powder, =97% (dry weight)
description
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
97% (dry weight)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
quality
ampule
quality
-
quality
-
quality
-
coenzyme II reduced tetrasodium salt order
-
-
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)