Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

93877

Natronlauge

(1M in H2O), BufferFly

Synonym(e):

Natriumhydroxid -Lösung

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


vapor pressure

3 mmHg ( 37 °C)

Quality Segment

form

aqueous solution

concentration

(1M in H2O)

color

colorless

storage temp.

2-30°C

SMILES string

[OH-].[Na+]

InChI

1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1

InChI key

HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Natronlauge


Piktogramme

Corrosion

Signalwort

Danger

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B

Lagerklasse

8B - Non-combustible corrosive hazardous materials

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen