Fortfahren mit
A0257
Atropin -sulfat (Salz) Monohydrat
≥97% (TLC), crystalline, cholinergic receptor antagonist
Synonym(e):
α-(Hydroxymethyl)-phenylessigsäure-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylester, (±)-Tropintropat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
694.83
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-235-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6109275
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
crystalline
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Atropin -sulfat (Salz) Monohydrat, ≥97% (TLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
crystalline
color
white
mp
189-192 °C (A) (lit.)
solubility
ethanol: 200 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), glycerol: 400 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), H2O: 50 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
InChI key
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
General description
Atropine is isolated from Atropa belladonna, Datura stramonium and Mandragora officinarum. It is a tertiary amine, which acts as a cholinergic receptor antagonist.
Application
Atropine sulfate salt hydrate has been used:
  • to assay specific binding of high-affinity 3-quinuclidinyl benzilate-3H ([3H]QNB) to the muscarinic acetylcholine receptor (mAChR)
  • to block the recovery phase of the aldicarb (Ald) response
  • as an analyte for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
  • as a mAChR antagonist to block acetylcholine receptor
Biochem/physiol Actions
Kompetitiver nichtselektiver Antagonist an zentralen und peripheren muskarinischen Acetylcholinrezeptoren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1045009A1400000BP023
Atropinsulfat European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1400000
Atropinsulfat
Atropinsulfat British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP023
Atropinsulfat
description
≥97% (TLC), crystalline
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystalline
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: 200 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), glycerol: 400 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), H2O: 50 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
189-192 °C (A) (lit.)
mp
189-192 °C (A) (lit.)
mp
189-192 °C (A) (lit.)
mp
189-192 °C (A) (lit.)
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)