Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
221-977-1
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Alanyl-L-leucin,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O3/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
RDIKFPRVLJLMER-BQBZGAKWSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?