Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.66
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
213-166-6
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClHO4/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
SHIQLFRCVFUYEK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?