Fortfahren mit
A3171
Alternariol monomethyl ether
from Alternaria alternata (tenuis), AhR/ARNT inhibitor, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
€ 358,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis),
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3-c2c1
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3
InChI key
LCSDQFNUYFTXMT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9A9562AB89084A1312
description
-
description
-
description
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
~96%
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)