Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9N2O3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
202-309-8
MDL number:
eCl@ss:
32150312
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Na].Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3.Na.H/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13;;/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13);;
InChI key
IGACXVXMVJUFOL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Para-Aminohippuric acid (PAH), OAT-1 specific, is used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?