Fortfahren mit
A3858
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
western blot: suitable
Impurities:
≤5.0% Loss on drying
Concentration:
<0.005 unit/mg solid (Protease)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
concentration
<0.005 unit/mg solid (Protease)
technique(s)
western blot: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
Protease, essentially free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Serum albumin is used in different molecular biology applications, e.g. as an inert protein stabilizer for stock solutions of enzymes and of proteins of interest. In such applications, it is therefore important for the BSA to be protease free, to maintain the integrity of the protein or the enzyme of interest.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
aus Serum neuseeländischen Ursprungs
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)